VWR®, Ultra-low liquid-in-glass thermometers
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Dessa termometrar uppfyller alla krav på fysiska dimensioner och noggrannhet.
- Väl synlig menisk
- Uppförstoring möjlig för bättre läsbarhet
- Vit bakgrund, permanent insmält mjölkglasskala
Division: 1,0 °C
Accuracy: ±2,0 °C
Traceable to NIST/DKD. Compliant with ANSI/SAMA Z236.1-1983.
Certifications: Uppfyller NIST och ANSI/SAMA Z236.1-1983
Delivery: Supplied with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) statement of accuracy and traceability.
Packaging: Individuellt skyddade i Safety-Pak™-förpackning.
Related Information
620-0857
Images 360
AT-VWR Thermometer FAQs
Datasheet
VWR® for Temperature Measurement and Recording