ContactUsLinkComponent
VWR®, General Purpose Liquid-in-Glass Thermometers
VWR®, General Purpose Liquid-in-Glass Thermometers
Catalog # 620-0884
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, General Purpose Liquid-in-Glass Thermometers
Catalog # 620-0884
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Nedsänkning:
    Totalt
  • Längd:
    305 mm
  • Seq:
    04
  • Noggrannhet:
    ±1,5 °C
  • Indelning:
    1,0 °C
  • Förp.:
    1
  • Mätområde:
    −10...+200 °C
Specifications
About this item
Termometrar med röd organisk vätska mot vit rygglas, idealiska för användning i kemikalier laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, mat och dryck, petrokemiska laboratorier, läkemedelsindustrin, medicinsk industri, tillverkare, mejerier, bryggerier och destillerier.
  • Delvis eller hel nedsänkning
  • Vit bakgrund
  • Permanent insmält mjölkglasskala
Division: 1,0 °C
Length: 305 mm
Traceable to NIST/DKD. Compliant with ANSI/SAMA Z236.1-1983.
Packaging: Individuellt skyddade i Safety-Pak-förpackning.