Orders LinkContactUsLinkComponent
Termometer, total nedsänkning
Termometer, total nedsänkning
Leverantör:   Amarell
Termometer, total nedsänkning
Leverantör:  Amarell
Certificates
Termometer, total nedsänkning
Termometer, total nedsänkning
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These total immersion thermometers with enclosed scale are suitable for government verification. Red spirit.
  • Safe and environmentally friendly
  • Milk glass scale
  • Colourless capillary
Documents
Product Family Options
With calibration certificate
Produktinformation
  • Mätområde
    Noggrannhet
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • 0…+100 °C
    ±0,1 %
    550 mm
    9,0 - 9,5 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
With DKD certificate
Produktinformation
  • Mätområde
    Noggrannhet
    Längd
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • 0...+100 °C
    ±0,1 %
    550 mm
    9,0 - 9,5 mm