VWR®, Bi-Metallic Min./Max. Thermometer
Catalog # 620-0920
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Noggrannhet:±1,0 °C
- Indelning:1,0 °C
- Förp.:1
- Mätområde:−30…+60 °C
Specifications
About this item
Denna maximala/minsta termometer visar aktuell temperatur och registrerar de maximala och minsta temperaturer som uppnåtts sedan den senaste återställningen. Den har färgkodade dubbla skalor på vit bakgrund och återställningsknappen för snabb, flera avläsningar. Kan användas i miljöer med hög fuktighet eller vått inklusive växthus, provberedningsområden och vattenreningsanläggningar.
- Tre distinkta pilar
- Fristående eller väggmonterbar
W×H: 230×200 mm