ContactUsLinkComponent
Styva kort för blodgruppsbestämning
Styva kort för blodgruppsbestämning
Katalog # 763-0279
Leverantör:  ELDON CARD
CAS-nummer:  
undefined
Styva kort för blodgruppsbestämning
Katalog # 763-0279
Leverantör:  ELDON CARD
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    1 KIT
  • Beskrivning:
    Sats för 50 blodgruppsbestämningar
  • Seq:
    01
Specifikationer
Om denna produkt
The presence or absence of agglutinates will show the blood type. The blood typing kit contains everything to type one person: 1 Eldoncard, 4 Eldonsticks, 1 alcohol swab, 2 safety lancets, 1 result.card. 2 micropipettes are supplied for 50 blood typings. Shelf-life 24 months at 5-37 °C. The foil is used to protect the cards after use.
  • Portable and compact
  • Blood grouping on location
  • Result after just 2 minutes
  • Easy to learn, easy to use
  • No need for refrigeration and daily controls
  • Whole blood can be used down to 5 μl
  • No need for separation of red cells and blood plasma