Skyddstejp, PTFE
Skyddstejp, 12,0 mm
291-0041
PTFE-tejp för tätning av fogar och skruvgängor. Tjocklek: 0,1 mm.
- Tål temperaturer från –200 till +250 °C
- Hög kemikalieresistens
Längd: 12,0 m
Färg: Vit
- Bredd:12,0 mm
- Beskrivning:Skyddstejp
PTFE-tejp för tätning av fogar och skruvgängor. Tjocklek: 0,1 mm.
Längd: 12,0 m
Färg: Vit