Orders LinkContactUsLinkComponent
EJ SE
Leverantör:   B. Braun
EJ SE
Leverantör:  B. Braun
Certificates
EJ SE
6 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Stainless, chromium-nickel steel with transparent PP Luer lock plastic hub. These sterile hypodermic needles Sterican® have the following features: Suitable for single-use hypodermic needles for intra-muscular, subcutaneous, intravenous, intra-arterial and special injections. Thin walled needles.
  • Extremely smooth surface with light silicone coating
  • 3-facet tips, long or short bevel
  • For minimal pain upon puncture
 : ISO 6009
Product Family Options
Sterile
Produktinformation
  • Mätare
    Längd
    Ø
    Färgkod
    Tillgänglighet
    Price
  • BRAU4657799B
    Blood sampling, made in china, with Max.shelf life 60 months
    Blood sampling, made in china, with Max.shelf life 60 months
    19
    40 mm
    1,10 mm
    Gräddfärgad
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 120,00 kr
    120,00 kr
    1 * 100 Items
       120,00 kr
  • BRAU4665317B
    Blood sampling, made in china, with Max.shelf life 60 months
    Blood sampling, made in china, with Max.shelf life 60 months
    19
    30 mm
    1,10 mm
    Gräddfärgad
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 120,00 kr
    120,00 kr
    1 * 100 Items
       120,00 kr
  • BRAU4665120B
    Blood sampling, phlebotomy, with short bevel, made in china, with Max.shelf life 60 months
    Blood sampling, phlebotomy, with short bevel, made in china, with Max.shelf life 60 months
    18
    40 mm
    1,20 mm
    Rosa
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 120,00 kr
    120,00 kr
    1 * 100 Items
       120,00 kr
  • BRAU4665791B
    Deep intramuscular, made in china, with Max.shelf life 60 months
    Deep intramuscular, made in china, with Max.shelf life 60 months
    20
    70 mm
    0,90 mm
    Gul
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 155,00 kr
    155,00 kr
    1 * 100 Items
       155,00 kr
Non sterile
Produktinformation
  • Mätare
    Längd
    Ø
    Färgkod
    Tillgänglighet
    Price
  • 612-0162
    Sterican®, för neural terapi
    Sterican®, för neural terapi
    23
    80 mm
    0,60 mm
    Blå
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 450,00 kr
    450,00 kr
    1 * 100 Items
       450,00 kr
Produktinformation
  • Mätare
    Längd
    Ø
    Färgkod
    Tillgänglighet
    Price
  • 612-0161
    Sterican®, för neural terapi
    Sterican®, för neural terapi
    21
    120 mm
    0,80 mm
    Grön
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 725,00 kr
    725,00 kr
    1 * 100 Items
       725,00 kr