Sprutor för CTC GC PAL
Supplier: HAMILTON BONADUZ
Certificates
About this item
Dessa C-linjsprutor har en direkt fästkonstruktion av nålen till cylindern som eliminerar kontakt mellan provlösningsmedlet och limet, vilket reducerar överföringen och spöktopparna. Den inerta kolvspetspolymeren ger förbättrad lösningsmedelskompatibilitet och längre livslängd.