ContactUsLinkComponent
VWR® M40, Transportsvabb
VWR® M40, Transportsvabb
Catalog # 710-0442
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® M40, Transportsvabb
Catalog # 710-0442
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Beskrivning:
    M40-svabb, Amies
  • Material:
    Plastic body
  • Transport medium:
    Amies gel
  • Förp.:
    50
Specifications
About this item
Transportsvabbsystem med plastskaft och syntetisk spets, med Amies agargel.
  • Compliant with CLSI (formerly NCCLS) standard M40-A at 21 and 4 °C
  • Without charcoal
Helps to improve recovery and survival of fastidious microorganisms from the throat, vagina, wounds and skin swabs.
Certifications: CLSI (formerly NCCLS).
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904