ContactUsLinkComponent
Swabs, Steriswabs®
Swabs, Steriswabs®
Catalog # 720-0142
undefined
Swabs, Steriswabs®
Catalog # 720-0142
Specifications
  • Beskrivning:
    Svabbar i märkta rör
  • Material:
    Plast
  • Lock, färg:
    Blå
  • Förp.:
    250
Specifications
About this item
Swabs with 45 mm breakpoint, dry or pre-moistened with sterile diluent.
  • Available in labelled tube or peel pouches
  • Triple wrapped and radiation sterilised
Designed for effective monitoring of sterility and contamination in clinically clean or sterile work areas.
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904