ESD-svabb, Mini Compressed CleanFoam®
Katalog # 710-0575
Leverantör: Texwipe
Specifikationer
- Handtaglängd:79 mm
- Handtagbredd:3 mm
- Huvudlängd:10 mm
- Topp, diameter:3,5 mm
- Beskrivning:Minikomprimerad ESD-svabb
- Längd:89 mm
- Shaft/head:PE/PU
- Förp.:500
Specifikationer
Om denna produkt
Tvättat huvud av öppen-celll CleanFoam är fast med en spetsig ände.
- Ett Stat-Rite-handtag med låg föroreningsgrad skingrar säkert elektrisk laddning utan att förorena tillsatser
- Svabbhandtaget har markeringen ESD-säker
För rengöring av små skårade och perforerade områden.
Packaging: Påse-i-påse-förpackning.
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904