ESD swabs, Micro, CleanFoam®
Katalog # 710-0579
Leverantör: Texwipe
Specifikationer
- Handtaglängd:80 mm
- Handtagbredd:3 mm
- Huvudlängd:10 mm
- Topp, diameter:4 mm
- Beskrivning:Micro CleanFoam® ESD-svabb
- Längd:90 mm
- Shaft/head:PE/PU
- Förp.:500
Specifikationer
Om denna produkt
Tillverkad av öppen-cell polyuretanskum erbjuder det tvättade CleanFoam®-huvudet utmärkt dämpning och överlägsen sorbans på ett flexibelt internt handtag för rengöring av mycket små områden.
- CleanFoam®-svabbar är behandlade med lösningsmedel för mycket små nivåer av icke-flyktiga restsubstanser och partikelgenerering.
- Ett Stat-Rite®-handtag med låg föroreningsgrad skingrar säkert elektrisk laddning utan att förorena tillsatser
- Svabbhandtaget har markeringen ESD-säker
Packaging: Påse-i-påse-förpackning.
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904