Flexibel pinne, CleanFoam®
Catalog # 710-0569
Leverantör: Texwipe
Specifikationer
- Handtaglängd:57,5 mm
- Handtagbredd:2,4 mm
- Huvudlängd:10,5 mm
- Topp, diameter:3,4 mm
- Beskrivning:Lliten svabb med huvud
- Längd:68 mm
- Förp.:500
Specifikationer
Om denna produkt
Swab for cleaning small, confined areas made from polyurethane foam, with 100 pore per inch porosity.
- Högabsorberande svabb med låg partikelhalt som motstår de flesta lösningsmedel i allmänt bruk
- Mycket låga värden för icke-flyktiga restsubstanser
- Ett kompakt, stelt handtag och en flexibel intern huvudpaddel ger stöd och kontroll
Kan användas för en lång rad industriella applikationer, från allmän montering till renrum.
Packaging: Behandlad för renrum. Påse-i-påse-förpackning.
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904