ContactUsLinkComponent
Stora svabbar med flexibelt huvud, CleanFoam®
Stora svabbar med flexibelt huvud, CleanFoam®
Catalog # 710-0550
Leverantör:  Texwipe
undefined
Stora svabbar med flexibelt huvud, CleanFoam®
Catalog # 710-0550
Leverantör:  Texwipe
Specifikationer
  • Handtaglängd:
    92,5 mm
  • Handtagbredd:
    4,3 mm
  • Huvudlängd:
    20,4 mm
  • Topp, diameter:
    7 mm
  • Beskrivning:
    Stor, böjlig svabb med skumgummihuvud
  • Seq:
    01
  • Shaft/head:
    PP/foam
  • Förp.:
    1.000
Specifikationer
Om denna produkt
Hållbar svabb för allmänt bruk som är idealisk för användning med lösningsmedel som isopropanol.
  • Flexibel, intern nylonpaddel och stort huvud i polyuretanskum med rund pinne i polypropylen
  • Mycket låga värden när det gäller generering av icke-flyktiga restsubstanser och partiklar
  • Bra kemikalieresistens
Packaging: Behandlad för renrum. Påse-i-påse-förpackning.
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904