Rengöringsservett, Mini Alpha®
115-0568
: Texwipe
- Handtaglängd:60 mm
- Handtagbredd:2,5 mm
- Huvudlängd:9,5 mm
- Topp, diameter:3,5 mm
- Beskrivning:Minisvabb i polyester
- Förp.:500
Svabben har ett substrata av 100% polyester med mycket lång och fin tråd, som är värmegjuten (termiskt bondad) på handtaget och tätar exponerade kanter för att minska fibersläppning och eliminera behovet av förorenande lim. Huvudet som har ett dubbelt lager av renrumstvättad, stickad Alpha-polyester är extremt rent.
- Svabben har en minispets med en stel paddel. Det kompakta handtaget ger stöd och kontroll
- Låg partikelgenerering och extraherbara nivåer
- Utmärkt kemisk beständighet
: Behandlad för renrum. Påse-i-påse-förpackning.
: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904