Svabbar, Micro Alpha®
Catalog # 710-0560
Supplier: Texwipe
Specifications
- Handtaglängd:60 mm
- Handtagbredd:2,2 mm
- Huvudlängd:10 mm
- Topp, diameter:3,2 mm
- Beskrivning:Polyestermikrosvabb
- Längd:70 mm
- Shaft/head:PP/PE
- Förp.:500
Specifications
About this item
Spets av mikrostorlek är idealisk för att rengöra små, skårade ytor, hål eller sprickor.
- Ett kompakt handtag och en stel intern huvudpaddel ger stöd och kontroll
- Utmärkt kemisk beständighet, låg generering av fibrer och partiklar
- Huvudet av Alpha-polyester i dubbla lager är värmegjuten (termiskt bondad) på handtaget
Packaging: Behandlad för renrum. Påse-i-påse-förpackning.
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904