Svabb, CleanTips®, pressad bomull
Catalog # 710-0545
Supplier: Texwipe
Specifications
- Handtaglängd:135,0
- Handtagbredd:2,2
- Huvudlängd:17,0
- Topp, diameter:7,0
- Beskrivning:Medelstor svabb med bomullshuvud
- Längd:135 mm
- Seq:02
- Förp.:5.000
Specifications
About this item
These 100% cotton swabs can be used for hard-to-reach areas.
- Denna högabsorberande svabb har en låg partikelhalt
- Motstår starka lösningsmedel som 1, 1, 1-trikloretan
Svabben är också användbar för applicering av lösningsmedel och rengöringsmedel.
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904