Kolvring
160 mm, 49 mm
Katalog # 214-1920
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
Erbjuder säkert, halkfritt stöd för nästan alla rundkolvar. De koncentriska innerringarna stabiliserar kolven. Passar kolvstorlekar från 10 ml till 10 L. PP, vit.
- Hög kemikalieresistens
- Tål upp till 125 °C
- Staplingsbar
Specifikationer
- Ø topp:160 mm
- Höjd:49 mm