Proppar för koniska slipade halsar
Supplier: KARTELL
Certificates
About this item
Med färgad insats i hållaren för enklare identifiering.
- LDPE, transparenta
- God kemikaliebeständighet
- Tätningsringar för en ogenomtränglig och säker inpassning
Femkantig hållare för enkel frigöring och borttagning av proppen.