Proppar med konisk slipad skarv
Catalog # 217-0090
Supplier: KARTELL
Specifications
- NS:29/32
- Färg:Genomskinlig
- Förp.:1
Specifications
About this item
PP, genomsynlig. Med 2 slangfästen, 8 mm Ø. Idealisk för ventilering eller överföring av luft, gaser eller vätskor till en behållare med en normalslipad hals.
- Tätningsring för mycket god tätning
- Autoklaverbar
- Oktagonal hållarskiva för enkel lossning och borttagning av proppen