Propp, konisk, Versilic®
Catalog # VERN263070
Supplier: Saint Gobain Life Sciences
Specifications
- Diam, nedre:60,0 mm
- Diam, övre:70,0 mm
- Nr:70D
- Höjd:50,0 mm
- Förp.:1
Specifications
About this item
Dessa silikonproppar är giftfria.
- Biologiskt neutral, hög kemikalieresistens
- Tål temperaturer från −60 till +200 °C (kortare tid upp till +220 °C)
- Lång livslängd, tål ozon och upprepad sterilisering
Lämplig för användning med livsmedel i enlighet med FDA och BgVV.
DIN 12781
Certifications: DIN 12781