Orders LinkContactUsLinkComponent
Klämventil
Klämventil
Leverantör:   KARTELL
Klämventil
Leverantör:  KARTELL
Certificates
Klämventil
4 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
HDPE med PP-kran.
  • God kemikalieresistens
  • Inga smörjmedel behövs
  • God temperaturtålighet
Idealisk för att reglera eller stoppa gas- och vätskeflöden i slangkopplingar under lågt tryck (upp till 0,5 bar) eller för partiellt vakuum. Slät koppling, något avsmalnande på båda sidorna.
Product Family Options
Produktinformation
  • Hål Ø.
    För slang ytterdiam.
    Tillgänglighet
    Price
  • 4,9 mm
    8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 33,00 kr
    33,00 kr
    1 * 1 Items
       33,00 kr
  • 7,0 mm
    10 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 28,00 kr
    28,00 kr
    1 * 1 Items
       28,00 kr
  • 10,9 mm
    13 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 39,00 kr
    39,00 kr
    1 * 1 Items
       39,00 kr
  • 12,7 mm
    15 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 59,00 kr
    59,00 kr
    1 * 1 Items
       59,00 kr