Kran
Leverantör: Lenz Laborglas
Gå till:
Om denna produkt
DURAN®, borosilicate glass, with solid glass or PTFE key.
- Utbytbar NS-krankik med T-rör
- Gängad fastsättning
- Täthet uppfyller DIN 12540-1
DIN 12554
12 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, with solid glass or PTFE key.
- Utbytbar NS-krankik med T-rör
- Gängad fastsättning
- Täthet uppfyller DIN 12540-1
DIN 12554
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Product Family Options
With solid glass key
Produktinformation
- Hål Ø.KranTillgänglighetPrice
With PTFE key
Produktinformation
- Hål Ø.KranTillgänglighetPrice