Omrörarspatel
Katalog # 441-0215
Leverantör: Brand
Specifikationer
- Färg:Vit
- Beskrivning:Spatel, polypropylen, med två olikformade ändar
- Längd:245 mm
- Bladbredd:15 mm
- Förp.:10
Specifikationer
Om denna produkt
PP. Ändarna har olika form, ~ 15 mm bredd.