Engångsrörarspatel
Catalog # 441-0099
Leverantör: KARTELL
Specifikationer
- Ø:3 mm
- Beskrivning:Omrörningsstavar/spatlar i polystyren, engångs
- Längd:90 mm
- Material:PS
- Förp.:100
Specifikationer
Om denna produkt
För olika applikationer på labb.
- Idealisk som omrörarstav i kyvetter