Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Omrörare
Omrörningsstavar
VWR®, Omrörarstav
VWR®, Omrörarstav
VWR®, Omrörarstav
Leverantör:
VWR Collection
Certifikat
Expandera bilden
VWR®, Omrörarstav
Leverantör:
VWR Collection
Om denna produkt
Helgjuten PTFE.
Inert, repar inte och tål upp till 280 °C
Relaterad information
Dokumentation
CoC_VWR_STIRRING_RODS.pdf
Dokumentation