Omrörarspatel, engångs
Katalog # 441-0217
Leverantör: Brand
Specifikationer
- Ø:3 mm
- Beskrivning:Omrörningsstavar/spatlar i polystyren, engångs
- Längd:120 mm
- Material:PS
- Förp.:500
Specifikationer
Om denna produkt
Disposable stirring spatulas made from PS.