Omrörarstav, Nalgene®
Omrörningsstavar, PP, PP, 6,4 mm, 248 mm
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Omrörarstav, Nalgene®
Katalog # 231-0074
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Product Details & Documents
Omrörarstav med tillplattade ändar som bildar en platt paddel på 16×16 mm i ena änden och en triangulär paddel i den andra änden.
- Kemikalieresistent
- Autoklaverbar
Documents
Cutsheet NALG6169-0010.pdf
Teknisk ritning
Specifikationer
- Ø:6,4 mm
- Beskrivning:Omrörningsstavar, PP
- Längd:248 mm
- Material:PP
- Cat. No.:231-0074
- Miljöcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact