Stoppanordning för magnet
Catalog # 442-0315
Supplier: Bel-Art Products, a Part of SP
Specifications
- Ø:51 mm
- Bredd:9,5 mm
- Förp.:1
Specifications
About this item
Polyetylen (9,5 mm) med rund magnet (Ø 51 mm). Stoppanordningen hålls på utsidan av behållarens botten.
- Håller kvar omrörarmagneten i behållaren när man häller ur en bägare eller en kolv