Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Omrörare
Omrörarmagneter
VWR®, Omrörarmagnet, glasmantlad
VWR®, Omrörarmagnet, glasmantlad
VWR®, Omrörarmagnet, glasmantlad
Supplier:
VWR Collection
Certificates
Expand image
VWR®, Omrörarmagnet, glasmantlad
Supplier:
VWR Collection
About this item
Cylindrisk med Alnico V-magnetkärna.
Porfri, mycket jämn yta utan spår
Mycket god kemikalieresistens
Related Information
Documentation
Images 360
442-0512
Documentation