VWR®, Omrörarmagnet, rund, med midjering
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Slät yta. För behållare med något ojämn botten.
- Mycket god kemikalieresistens
- Tål höga och låga temperaturer (-200 till +280 °C)