Destillationsuppsats
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Certifikat
Om denna produkt
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
- Hög kemikalieresistens
- Hög temperaturtålighet
- Hög resistens mot temperaturförändringar
Med en hylsa för destillationstermometer med 55 mm nedsänkningsdjup och två kärnor i 75° vinkel.