ContactUsLinkComponent
Autoclave Sterilisation Tape
Autoclave Sterilisation Tape
Katalog # 489-1310
Leverantör:  KARTELL
undefined
Autoclave Sterilisation Tape
Katalog # 489-1310
Leverantör:  KARTELL
Specifikationer
  • Typ:
    Ånga
  • Bredd:
    19 mm
  • Beskrivning:
    Adhesive tape for steam sterilisation. lead, latex and solvent free
  • Längd:
    55 m
  • Förp.:
    1 Roll
Specifikationer
Om denna produkt
Självhäftande tejp.
  • Totally lead free
Specially designed for steam sterilisation (20 minutes at 120 °C, 10 minutes at 125 °C or 5 minutes at 135 °C). Colour change from green to dark green/black.
Shelf life: 36 months