Indikatoretikett för ångsterilisering
Katalog # 489-0047
Leverantör: CROSSTEX
Specifikationer
- Ø:12,7 mm
- Bredd:- mm
- Beskrivning:Etiketter för ångsterilisering
- Längd:-
- Seq:01
- Förp.:1 Roll
Specifikationer
Om denna produkt
Självhäftande, icke-toxisk etikett, ändrar färg från blått till rosa vid exponering för mättad ånga, 10 minuter vid 121 °C eller 2 minuter vid 134 °C. Längre exponering resulterar i en ljusare nyans av rosa. Övergången från blått till rosa är känslig för tid, temperatur och förekomst av mättad ånga.
- Vattenbaserat bläck, tillverkat utan användning av tungmetaller
- Etiketterna, är stabila i minst 18 månader när de lagras i rumstemperatur
Exposed indicators are stable and will remain pink when stored under labeled conditions.
Certifications: Uppfyller ISO 11140-1 avsnitt 6 om processindikatorer Klass 1.
Packaging: Each roll is individually packaged with a certificate of conformance to ensure the products’ quality and consistency.