Renrumspapper, TexWrite® 22
Catalog # 818-0132
Supplier: Texwipe
Specifications
- Färg:Blå
- Beskrivning:papper, A4
- Seq:01
- Modell:TX5811
- Förp.:2.500
Specifications
About this item
TexWrite® 22 dokumentationsark för renrum av latexmättad cellulosa utan organiskt fyllnadsmaterial.
- Idealiskt för anteckningar, utrustningsmanualer och arbetsinstruktioner
- Kan användas tillsammans med laserskrivare och fotokopierare
Format: A4 cleanroom bond.
Packaging: 250 ark per förpackning, 10 förpackningar per kartong (Bag-Within-A-Bag®).