Sked, dispenseringssked
Leverantör: BOCHEM
Certifikat
Om denna produkt
Rostfritt 18/8-stål, antimagnetisk. Universalsked för många olika ändamål.
- Smal form med extra långt och platt handtag
- Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbar
- God kemikalieresistans
- Enkel att rengöra