Sked, dosering, set
Katalog # 231-1320
Leverantör: BOCHEM
Specifikationer
- Beskrivning:Set med 4 st mätskedar
- Förp.:1 SET
Specifikationer
Om denna produkt
Rostfritt stål 18/10. Praktiskt set med fyra doseringsskedar.
- Värmetålig och kemikalieresistent
- Med ring som håller ihop skedarna
Delivery: Innehåller 4 skedar 1 ml, 2.5 ml, 5 ml och 15 ml skedar.