ContactUsLinkComponent
Spatel, pulverspatel
Spatel, pulverspatel
Catalog # 231-1241
Supplier:  RSG
undefined
Spatel, pulverspatel
Catalog # 231-1241
Supplier:  RSG
Specifications
  • Längd:
    170 mm
  • Förp.:
    1
  • Skedstorlek:
    40×10 mm
Specifications
About this item
Stainless steel 18/10. Multipurpose spoon for a wide range of uses.
  • Med platt handtag
  • Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbar
  • God kemikalieresistens
  • Enkel att rengöra