Orders LinkContactUsLinkComponent
Sked
Sked
Leverantör:   BOCHEM
Sked
Leverantör:  BOCHEM
Certificates
Sked
5 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Rostfritt stål 18/10, antimagnetisk. Sked för provtagning eller mätning av pulver, fasta ämnen eller granulat.
  • Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
  • Kemikalieresistent
  • Tålig
Product Family Options
Produktinformation
  • Längd
    Skedstorlek
    Tillgänglighet
    Price
  • 180 mm
    55×38 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 63,00 kr
    63,00 kr
    1 * 1 Items
       63,00 kr
  • 195 mm
    60×45 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 67,00 kr
    67,00 kr
    1 * 1 Items
       67,00 kr
  • 280 mm
    85×70 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 255,00 kr
    255,00 kr
    1 * 1 Items
       255,00 kr
  • 120 mm
    40×26 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 36,00 kr
    36,00 kr
    1 * 1 Items
       36,00 kr
  • 135 mm
    45×31 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 38,00 kr
    38,00 kr
    1 * 1 Items
       38,00 kr