Sked, apotek
Catalog # 231-1387
Supplier: RSG
Specifications
- Längd:150 mm
- Förp.:1
Specifications
About this item
Rostfritt 18/10-stål, antimagnetiskt. Universalsked för många olika ändamål.
- Smal form med extra långt, platt handtag
- Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbar
- God kemikalieresistens
- Enkel att rengöra