Skyddsglasögon, Millennia™ Classic
Supplier: HONEYWELL SAFETY
Certificates
About this item
Comfortable safety spectacles with excellent optical qualities for complete protection.
- Raka skalmar, inga justeringar behövs
- Bekväm universell näsbrygga
- Linsen är lätt att byta
- Justerbart, elastiskt Flexicord-band för ökad säkerhet och bekvämlighet
Vikt: 32 g
EN 166, EN 170, EN 171, EN 172 (*); 1F
Certifications: EN 166, EN 170, EN 171, EN 172 (*); 1F