Skyddsglasögon, uvex 9161
Katalog # 111-8030
Leverantör: UVEX
Specifikationer
- Typ:UV-skydd (2-1,2), reptåliga
- Färg:Blå/svart
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Skyddsglasögon (OTG) med panoramasynfält som kan bäras över de flesta vanliga glasögon.
- Indirect ventilation
- Four position arm length adjustment
- Ear piece pads guarantee an excellent, pressure-free fit
- Optidur NHC coating for high scratch and chemical resistance
Vikt: 56 g
EN 166-168, EN 170; 1F
Certifications: EN 166, EN 170; 1F