Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatel, dubbel
Spatel, dubbel
Supplier:   BOCHEM
Spatel, dubbel
Supplier:  BOCHEM
Certificates
Spatel, dubbel
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Nickel. Spatel som kan användas för de flesta applikationer.
  • Med runt handtag, ena änden rak och den andra avrundad
  • Hög temperaturtålighet, autoklaverbar
  • Hög kemikalieresistens
Product Family Options
Product Information
  • Längd
    Klinge, längd
    Bladbredd
    Availability
    Price
  • 100 mm
    35 mm
    8 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 535,00 kr
    535,00 kr
    1 * 1 Items
       535,00 kr
  • 130 mm
    40 mm
    8 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 500,00 kr
    500,00 kr
    1 * 1 Items
       500,00 kr
  • 150 mm
    50 mm
    8 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 515,00 kr
    515,00 kr
    1 * 1 Items
       515,00 kr
  • 200 mm
    65 mm
    8 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 570,00 kr
    570,00 kr
    1 * 1 Items
       570,00 kr