Spatel, mikro, pulver
Katalog # 231-0196
Leverantör: RSG
Specifikationer
- Beskrivning:Fyra mikropulverspatlar per förpackning
- Bladbredd:3/4/5/6 mm
- Förp.:4
Specifikationer
Om denna produkt
Blad i rostfritt 18/10-stål, med svart plasthandtag.
- Set med fyra delar, med pulverspatel 3, 4, 5 och 6 mm bred
- Bladet har mycket god kemikalieresistens och värmetålighet
- Bladet är halvcirkelformat och vinklat