Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, micro, set
Spatulas, micro, set
Fyra mikrospatlar per förpackning, 150 mm, 45 mm, 3/4/5/6 mm
Katalog # 231-0195
Leverantör:   RSG
Spatulas, micro, set
Katalog # 231-0195
Leverantör:  RSG
Spatulas, micro, set
Spatulas, micro, set
Fyra mikrospatlar per förpackning, 150 mm, 45 mm, 3/4/5/6 mm
Price
340,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Stainless steel. Set of four 150 mm (overall length) micro spatulas with black plastic handle.
  • Choice of 4 blade widths (3, 4, 5, 6 mm) in one set
  • 45 mm blade length
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Fyra mikrospatlar per förpackning
  • Längd:
    150 mm
  • Bladbredd:
    3/4/5/6 mm
  • Klinge, längd:
    45 mm