Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Spatlar
Spatel, mikro, pulver
Spatel, mikro, pulver
Spatel, mikro, pulver
Leverantör:
RSG
Certifikat
Expandera bilden
Spatel, mikro, pulver
Leverantör:
RSG
Om denna produkt
Rostfritt stål 18/10, antimagnetisk.
Sexkantigt handtag
Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbar
God kemikalieresistens
Lätt att rengöra