Preparatset
Katalog # 231-2177
Leverantör: RSG
Specifikationer
- Beskrivning:Set med två spatlar, en pincett, en sax
- Förp.:1 SET
Specifikationer
Om denna produkt
Rostfritt ¹⁸/₁₀-stål, antimagnetiskt. Praktisk kombination av instrument för daglig laboratorie- och produktionsanvändning.
- Excellent thermal resistance, autoclavable
- Good chemical resistance
- Comes in practical imitation leather case
I varje set ingår en 130×4 mm dubbel mikrospatel, en 150×9 mm pulverspatel, en laboratoriesax (vass/trubbig, 130 mm lång) samt en pincett (rak, spetsig, 130 mm lång).
I varje set ingår en 130×4 mm dubbel mikrospatel, en 150×9 mm pulverspatel, en laboratoriesax (vass/trubbig, 130 mm lång) samt en pincett (rak, spetsig, 130 mm lång).