Orders LinkContactUsLinkComponent
Preparatset
Preparatset
Set med sex spatlar och en pincett
Catalog # 231-2176
Supplier:   RSG
Preparatset
Catalog # 231-2176
Supplier:  RSG
Preparatset
Preparatset
Set med sex spatlar och en pincett
Price
940,00 kr
Log in for availability
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Rostfritt 18/10-stål. Praktisk kombination av dubbel spatlar, skedspatlar och pincett. Universalanvändning i laboratorier och industri.
  • Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbar
  • God kemikalieresistens
  • Levereras i praktisk konstläderfodral
I varje set ingår en 150×5 och 150×7 mm skedspatel, en 150×9 mm dubbel spatel, en 150×4 mm dubbel mikrospatel, en 150×9 mm pulverspatel, en 150×4 mm mikropulverspatel samt en pincett (rak, trubbig, 145 mm lång).
Each set includes a 150×5 and 150×7 mm spoon spatula, a 150×9 mm double spatula, a 150×4 mm micro double spatula, a 150×9 mm powder spatula, a 150×4 mm micro powder spatula, as well as forceps (straight, blunt, 145 mm long).
Specifications
  • Beskrivning:
    Set med sex spatlar och en pincett