Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Spatlar
Spatel, skedspatel, mikro
Spatel, skedspatel, mikro
:
RSG
Spatel, skedspatel, mikro
:
RSG
Rostfritt 18/10-stål, antimagnetiskt.
Med en mikrosked i ena änden och en mikrospatel i den andra
Mycket god kemikalieresistens
Mycket god temperaturtålighet
Enkel att rengöra
RSGA627.150_TDS_EN