Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatel, skedformat blad
Spatel, skedformat blad
190 mm, 12 mm, 20×25 mm
Katalog # 231-0111
Leverantör:   NICKEL ELECTRO
Spatel, skedformat blad
Katalog # 231-0111
Leverantör:  NICKEL ELECTRO
Spatel, skedformat blad
Spatel, skedformat blad
190 mm, 12 mm, 20×25 mm
Price
185,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Stainless steel. Double spatula with offset spoon end and scraper end.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Specifikationer
  • Längd:
    190 mm
  • Bladbredd:
    12 mm
  • Skedstorlek:
    20×25 mm